PFS21
SpheriCal™ Neat
Peptide Medium, suitable for MALDI-MS
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
SpheriCal™
Formularz
solid
okres trwałości
expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mr 1600-3500 Da (Na & adduct)
metody
MALDI-MS: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Dostępne zakresy mas:
i.8871 Neat Peptide Low (m/z 500 - 1,600)
ii.8871 Neat Peptide Medium (m/z 1,600 - 3,500)
iii.8871 Neat Peptide High (m/z 3,500 - 7,500)
iv.8871 Neat Protein Low (m/z 7,500 - 15,000)
v.8871 Neat Protein Medium (m/z 15,000 - 30,000).
8871 Neat: bezprecedensowa swoboda dla użytkownika.
8871 Neat jest dostarczany bez żadnej matrycy ani dodanego kationu, a ponieważ wzorce kalibracyjne 8871 wykazują niezwykle szeroką kompatybilność z rozpuszczalnikami i matrycami, produkt ten może być stosowany w szerokim zakresie warunków przygotowania próbek, chociaż jonizacja jest preferowana z kationami alkalicznymi. Swoboda tej linii produktów pozwoli na zbadanie własnych protokołów kalibracji w celu optymalizacji. Każda fiolka 8871 Neat zawiera wystarczającą ilość wzorca kalibracyjnego dla ponad 100 miejsc kalibracji.
Więcej informacji można znaleźć tutaj >8871.
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
MALDI-TOF MS jest narzędziem do potwierdzania tożsamości grup końcowych i transformacji, weryfikując udaną i kompletną koniugację. Funkcjonalizowane polimery umożliwiają szybką i wydajną drogę do syntezy różnych koniugatów polimerowych do wielu zastosowań, jeśli obecna jest odpowiednia grupa końcowa.