Merck
PHL83343
Theaflavin 3′-gallate
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Theaflavin 2B, Theaflavin monogallate B
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H28O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
716.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C36H28O16/c37-14-5-20(39)18-10-26(45)34(50-27(18)7-14)12-1-16-17(9-25(44)33(48)30(16)32(47)24(43)2-12)35-29(11-19-21(40)6-15(38)8-28(19)51-35)52-36(49)13-3-22(41)31(46)23(42)4-13/h1-9,26,29,34-35,37-42,44-46,48H,10-11H2,(H,43,47)/t26-,29-,34-,35-/m1/s1
Klucz InChI
GPLOTACQBREROW-WQLSNUALSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)