Key Documents
PFS11
SpheriCal™ Mix
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
SpheriCal™
Postać
powder
okres trwałości
expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mr 700-1500 Da
skład
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
metody
MALDI-MS: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
MALDI-TOF MS jest narzędziem do potwierdzania tożsamości grup końcowych i transformacji, weryfikując udaną i kompletną koniugację. Funkcjonalizowane polimery umożliwiają szybką i wydajną drogę do syntezy różnych koniugatów polimerowych do wielu zastosowań, jeśli obecna jest odpowiednia grupa końcowa.