Kluczowe dokumenty
PFS30
SpheriCal™ Aqua
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
SpheriCal™
Postać
solid
okres trwałości
expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mr 500-1000 Da
metody
MALDI-MS: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Mass ranges available:
i.SpheriCal™ Aqua peptide low (m/z 500 - 1,000)
ii.SpheriCal™ Aqua peptide medium (m/z 1,000 - 2,500)
iii.SpheriCal™ Aqua peptide high (m/z 2,500 - 5,200)
iv.SpheriCal™ Aqua protein low (m/z 5,200 - 11,000)
SpheriCal™ Aqua Neat: ideal for water-based systems.
SpheriCal™ Aqua is ideal for calibration with aqueous systems commonly used in life sciences, e.g., matrices DHB, HCCA and SA or solvents such as water and acetonitrile, although ionization is preferred with alkali cations. Each vial of SpheriCal™ Neat contains sufficient calibration standard for over 100 calibration spots.
Find more information here SpheriCal™
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
MALDI-TOF MS jest narzędziem do potwierdzania tożsamości grup końcowych i transformacji, weryfikując udaną i kompletną koniugację. Funkcjonalizowane polimery umożliwiają szybką i wydajną drogę do syntezy różnych koniugatów polimerowych do wielu zastosowań, jeśli obecna jest odpowiednia grupa końcowa.