Merck
05851
Supelco
4-Aminoquinaldine
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-Methyl-4-quinolinamine, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
Beilstein:
118323
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
matrix substance for MALDI-MS
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
klasy chemiczne analitów
amino acids, nucleotide phosphates, organic acids
metody
MALDI-MS: suitable
tw
333 °C (lit.)
mp
162-166 °C (lit.)
ślady kationów
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
ciąg SMILES
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
Klucz InChI
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
suitable as Maldi-Matrix material
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephan R Fagerer et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 19(1), 39-47 (2013-07-12)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) has been shown to be highly sensitive for analyzing low-mass compounds such as metabolites if the right matrix is used. 9-aminoacridine (9AA) is the most commonly employed matrix for negative mode MALDI-MS in metabolomics. However, matrix