Merck
PFS31
Supelco
SpheriCal Aqua
Peptide Medium, suitable for MALDI-MS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
linia produktu
SpheriCal
Postać
solid
okres trwałości
expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mr 1000-2500 Da
metody
MALDI-MS: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
SpheriCal is a dendrimer-based MALDI calibration kit providing 4 monodisperse mass signals per kit for efficient, highly accurate calibration. By combining excellent long-term stability with evenly-spaced calibration points, SpheriCal helps users increase the frequency and quality of their MALDI-MS calibrations. With a shelf life of years and each kit offering at least 100 calibrations, SpheriCal offers a reliable and accurate calibration across a large mass range, without the shelf-life and storage issues associated with protein or peptide-based systems.
Mass ranges available:
i.SpheriCal Aqua peptide low (m/z 500 - 1,000)
ii.SpheriCal Aqua peptide medium (m/z 1,000 - 2,500)
iii.SpheriCal Aqua peptide high (m/z 2,500 - 5,200)
iv.SpheriCal Aqua protein low (m/z 5,200 - 11,000)
SpheriCal Aqua Neat: ideal for water-based systems.
SpheriCal Aqua is ideal for calibration with aqueous systems commonly used in life sciences, e.g., matrices DHB, HCCA and SA or solvents such as water and acetonitrile, although ionization is preferred with alkali cations. Each vial of SpheriCal Neat contains sufficient calibration standard for over 100 calibration spots.
Find more information here SpheriCal
dendritic calibrants PFQ2A : PFQ2B : PFQ2C : PFQ2D = 1:1:1:1
Zastosowanie
For mass calibration in mass spectrometry
Informacje prawne
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
MALDI-TOF MS jest narzędziem do potwierdzania tożsamości grup końcowych i transformacji, weryfikując udaną i kompletną koniugację. Funkcjonalizowane polimery umożliwiają szybką i wydajną drogę do syntezy różnych koniugatów polimerowych do wielu zastosowań, jeśli obecna jest odpowiednia grupa końcowa.