Kluczowe dokumenty
56197
3-Hydroxypicolinic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-HPA, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
matrix substance for MALDI-MS
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Postać
powder or crystals
klasy chemiczne analitów
oligonucleotides, oligosaccharides
metody
MALDI-MS: suitable
mp
213-218 °C (lit.)
ślady kationów
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Końcówki do pipet ZipTip® micro-SPE są używane jako narzędzie do jednoetapowego odsalania, zatężania i oczyszczania złożonych próbek przed analizą masową.