Merck
MSCAL3
Supelco
ProteoMass Protein MALDI-MS Calibration Kit
Protein MALDI MS Calibration Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.24
linia produktu
ProteoMass
Poziom jakości
jakość
Protein MALDI MS Calibration Standard
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
This kit features a convenient selection of pre-qualified standard proteins, matrices, and solvents for calibrating and testing matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers. Configured specifically for applications in the mass range of 5 to 66 kDa, MSCAL3 is ideal for most protein studies. Applications include calibration, tuning, and sensitivity testing of MALDI instruments from all manufacturers.
ProteoMass Protein MALDI-MS Calibration Kit has been used as a mass calibration standard for MALDI-TOF MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.
Informacje prawne
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Sinapinic acid, Use tested for MALDI-TOF Mass Spec. 8 x 10
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • I6279ProteoMass Insulin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da 2 x 10Karta charakterystyki
  • C8857ProteoMass Cytochrome c MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation 2 x 10Karta charakterystyki
  • A8971ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation 2 x 10Karta charakterystyki
  • A9096ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation 2 x 10Karta charakterystyki
  • A8471ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation 2 x 10Karta charakterystyki
  • Acetonitrile 30 mL
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Odkryj naszą szeroką gamę produktów do analizy masy przeciwciał monoklonalnych w stanie nienaruszonym, w tym kolumny wykluczające (SEC), kolumny jonowymienne, kolumny fazy odwróconej, bufory HPLC, matryce i wzorce MALDI, rozpuszczalniki o wysokiej czystości, odczynniki, narzędzia do przygotowywania próbek białek i certyfikowane materiały referencyjne.