Key Documents
70990
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
matrix substance for MALDI-MS
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Postać
solid
klasy chemiczne analitów
glycans, peptides, proteins
metody
MALDI-MS: suitable
mp
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
rozpuszczalność
methanol: 10 mg/mL, clear
ślady kationów
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorpcja
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
ciąg SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Klucz InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Odkryj naszą szeroką gamę produktów do analizy masy przeciwciał monoklonalnych w stanie nienaruszonym, w tym kolumny wykluczające (SEC), kolumny jonowymienne, kolumny fazy odwróconej, bufory HPLC, matryce i wzorce MALDI, rozpuszczalniki o wysokiej czystości, odczynniki, narzędzia do przygotowywania próbek białek i certyfikowane materiały referencyjne.