Merck
932213
Sigma-Aldrich
XantPhos Pd G3 ChemBeads
Synonim(y):
[(4,5-bis(difenylofosfino)-9,9-dimetyloksanten)-2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]metanosulfonian palladu(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H45NO4P2PdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
948.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Klucz InChI
OIQIZOZMASPGRN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
XantPhos Pd G3 to prekatalizator Buchwalda trzeciej generacji (G3). Jest on odporny na działanie powietrza, wilgoci i temperatury oraz dobrze rozpuszczalny w szerokiej gamie popularnych rozpuszczalników organicznych. Charakteryzuje się długą żywotnością w roztworach. XantPhos Pd G3 jest doskonałym odczynnikiem do reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych palladem. Niektóre z jego unikalnych cech obejmują niższe obciążenia katalizatora, krótszy czas reakcji, wydajne tworzenie aktywnych form katalitycznych i dokładną kontrolę stosunku ligandu do palladu.
Zastosowanie
XantPhos Pd G3 może być stosowany w następujących procesach:
Reakcja krzyżowego sprzęgania Negishi podczas syntezy palmerolidów.
Aminokarbonylowanie bromków heteroarylowych tlenkiem węgla (CO) w obecności trietyloaminy.
Sprzęganie między tiolami poliglikozylowymi i halogenkami aglikonu poprzez tworzenie wiązania C-S.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Produkt jest również dostępny jako czysty prekatalizator (763039).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of