Kluczowe dokumenty
W369608
6-Amyl-α-pyrone
≥96%, FG
Synonim(y):
5-Hydroxy-2,4-decadienoic acid γ-lactone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
gęstość
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; creamy; fatty; waxy
ciąg SMILES
CCCCCC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Klucz InChI
MAUFTTLGOUBZNA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Demonstrating the Applicability of Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry to Quantify Volatiles Emitted by the Mycoparasitic Fungus Trichoderma atroviride in Real Time: Monitoring of Trichoderma-Based Biopesticides.: This study showcases how Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry can be used to monitor volatile organic compounds such as 6-Amyl-alpha-pyrone emitted by Trichoderma atroviride. The findings have significant implications for real-time monitoring and efficacy assessment of biopesticides, contributing to sustainable agriculture practices and biocontrol agent development (Ruzsanyi V et al., 2024).
- Chemotropism Assays for Plant Symbiosis and Mycoparasitism Related Compound Screening in Trichoderma atroviride.: 6-Amyl-alpha-pyrone is used as a standard in chemotropism assays, which are critical for screening compounds that facilitate plant symbiosis and mycoparasitism. This research is vital for identifying new bioactive compounds that can improve the interactions between beneficial fungi and host plants, advancing both agricultural and ecological research (Zeilinger S et al., 2020).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?