Merck
ALD01670
Sigma-Aldrich
3-methyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)butan-1-ol
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
oil
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(CCO)NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C12H16F3NO/c1-11(2,7-8-17)16-10-5-3-9(4-6-10)12(13,14)15/h3-6,16-17H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
VOUKLDFTSAELPS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3