Merck
ALD00590
Sigma-Aldrich
N-(3-(tert-butylamino)phenyl)acetamide
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)NC1=CC(NC(C)=O)=CC=C1
Zastosowanie
Tradycyjnie trudno dostępna, ta amina z zawadą stanowi chemicznie zróżnicowany blok budulcowy do syntezy organicznej i chemii medycznej, w szczególności do przygotowywania kandydatów na leki zawierające motywy amin z zawadą. Dodatkowo, ta i ponad 80 innych amin drugorzędowych z zawadą steryczną w portfolio Sigma-Aldrich zapewnia strukturalnie odmienne związki przesiewowe. Kilka z nich można sprawdzić za pośrednictwem Aldrich Market Select. Dostęp do tej aminy z zawadą uzyskano dzięki niedawnej publikacji zgłoszonej przez Baran i współpracowników przy użyciu innowacyjnej metody hydroaminacji.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)