Kluczowe dokumenty
ALD01660
3-((9H-fluoren-2-yl)amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CCO)(C)NC1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,9-10-20)19-15-7-8-17-14(12-15)11-13-5-3-4-6-16(13)17/h3-8,12,19-20H,9-11H2,1-2H3
Klucz InChI
TXWLZMKGGXBIST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD01660-250MG | 4061832972084 |