Kluczowe dokumenty
ALD01666
N-(2-methylpentan-2-yl)pyridin-3-amine
About This Item
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CCC)(C)NC1=CC=CN=C1
InChI
1S/C11H18N2/c1-4-7-11(2,3)13-10-6-5-8-12-9-10/h5-6,8-9,13H,4,7H2,1-3H3
Klucz InChI
KGLIFTDDTAKAKJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tradycyjnie trudno dostępna, ta amina z zawadą stanowi chemicznie zróżnicowany blok budulcowy do syntezy organicznej i chemii medycznej, w szczególności do przygotowywania kandydatów na leki zawierające motywy amin z zawadą. Dodatkowo, ta i ponad 80 innych amin drugorzędowych z zawadą steryczną w portfolio Sigma-Aldrich zapewnia strukturalnie odmienne związki przesiewowe. Kilka z nich można sprawdzić za pośrednictwem Aldrich Market Select. Dostęp do tej aminy z zawadą uzyskano dzięki niedawnej publikacji zgłoszonej przez Baran i współpracowników przy użyciu innowacyjnej metody hydroaminacji.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD01666-250MG | 4061832972145 |