Kluczowe dokumenty
ALD01638
4-(methylthio)-N-(2, 4, 4 trimethylpentan-2-yl)aniline
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CC(C)(C)C)(C)NC1=CC=C(SC)C=C1
InChI
1S/C15H25NS/c1-14(2,3)11-15(4,5)16-12-7-9-13(17-6)10-8-12/h7-10,16H,11H2,1-6H3
Klucz InChI
WWEZCRIJFFRTOB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tradycyjnie trudno dostępna, ta amina z zawadą stanowi chemicznie zróżnicowany blok budulcowy do syntezy organicznej i chemii medycznej, w szczególności do przygotowywania kandydatów na leki zawierające motywy amin z zawadą. Dodatkowo, ta i ponad 80 innych amin drugorzędowych z zawadą steryczną w portfolio Sigma-Aldrich zapewnia strukturalnie odmienne związki przesiewowe. Kilka z nich można sprawdzić za pośrednictwem Aldrich Market Select. Dostęp do tej aminy z zawadą uzyskano dzięki niedawnej publikacji zgłoszonej przez Baran i współpracowników przy użyciu innowacyjnej metody hydroaminacji.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD01638-250MG | 4061832971902 |