8.21627
Isooctane
for synthesis
Synonim(y):
2,2,4-Trimethylpentane, 2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmethane, iso-Octane, Isooctane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
41 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
745 °F
siła działania
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
6 %
dilution
(for synthesis)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -12 °C
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Zielona synteza estrów beta-sitostanolu katalizowana przez wszechstronną esterazę lipaza/sterol z Ophiostoma piceae...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie izooktanu jako rozpuszczalnika w zielonej syntezie estrów beta-sitostanolu. Badania wykazały skuteczność izooktanu w zwiększaniu aktywności katalitycznej lipazy/esterazy sterolowej, co czyni go cennym rozpuszczalnikiem w zastosowaniach zrównoważonej chemii dla przemysłu spożywczego (Molina-Gutirrez et al., 2017).
- Jednoetapowe częściowe oczyszczanie wewnątrzkomórkowej beta-galaktozydazy z Kluyveromyces lactis przy użyciu kropel mikroemulsji...: Badania te wykorzystują izooktan w tworzeniu kropelek mikroemulsji do częściowego oczyszczania beta-galaktozydazy. Badanie podkreśla użyteczność izooktanu w zastosowaniach biotechnologicznych, w szczególności w oczyszczaniu enzymów i biokatalizie (Mazı et al., 2016).
- Profilowanie metabolitów aminokarboksylowych w moczu za pomocą przygotowania próbki in situ za pośrednictwem chloroformianu heptafluorobutylu i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas...: Izooktan jest stosowany jako rozpuszczalnik w procesie przygotowania próbek do profilowania metabolitów moczu. Badanie pokazuje rolę izooktanu w zwiększaniu czułości i specyficzności analiz chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) w badaniach klinicznych i biochemicznych (Huek et al., 2016).
- Ekstrakcja albuminy surowicy bydlęcej przy użyciu odwróconych miceli utworzonych przez chlorek heksadecylotrimetyloamoniowy...: Izooktan jest wykorzystywany do tworzenia odwróconych miceli do ekstrakcji albuminy surowicy bydlęcej. Badania te podkreślają potencjał izooktanu w bioprzetwarzaniu i oczyszczaniu białek, istotnych dla biochemii i biologii molekularnej (Sun et al., 2011).
Charakterystyka techniczna
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.691 - 0.692
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup