Kluczowe dokumenty
ALD01640
N-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-4-(methylthio) aniline
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C(C)(C)NC1=CC=C(SC)C=C1
InChI
1S/C13H21NS/c1-10(2)13(3,4)14-11-6-8-12(15-5)9-7-11/h6-10,14H,1-5H3
Klucz InChI
RGBSXLLWUFVSJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tradycyjnie trudno dostępna, ta amina z zawadą stanowi chemicznie zróżnicowany blok budulcowy do syntezy organicznej i chemii medycznej, w szczególności do przygotowywania kandydatów na leki zawierające motywy amin z zawadą. Dodatkowo, ta i ponad 80 innych amin drugorzędowych z zawadą steryczną w portfolio Sigma-Aldrich zapewnia strukturalnie odmienne związki przesiewowe. Kilka z nich można sprawdzić za pośrednictwem Aldrich Market Select. Dostęp do tej aminy z zawadą uzyskano dzięki niedawnej publikacji zgłoszonej przez Baran i współpracowników przy użyciu innowacyjnej metody hydroaminacji.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD01640-250MG | 4061832971926 |