Merck
ALD01654
Sigma-Aldrich
3-((2-methoxypyridin-3-yl) amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CCO)(C)NC1=CC=CN=C1OC
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,6-8-14)13-9-5-4-7-12-10(9)15-3/h4-5,7,13-14H,6,8H2,1-3H3
Klucz InChI
DORIBENRPNIVDI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tradycyjnie trudno dostępna, ta amina z zawadą stanowi chemicznie zróżnicowany blok budulcowy do syntezy organicznej i chemii medycznej, w szczególności do przygotowywania kandydatów na leki zawierające motywy amin z zawadą. Dodatkowo, ta i ponad 80 innych amin drugorzędowych z zawadą steryczną w portfolio Sigma-Aldrich zapewnia strukturalnie odmienne związki przesiewowe. Kilka z nich można sprawdzić za pośrednictwem Aldrich Market Select. Dostęp do tej aminy z zawadą uzyskano dzięki niedawnej publikacji zgłoszonej przez Baran i współpracowników przy użyciu innowacyjnej metody hydroaminacji.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)