Kluczowe dokumenty
690481
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(8a,9S)-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea
90%
Synonim(y):
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-{(S)(6-methoxy-4-quinolinyl)-[(2S,4S,5R)-5-vinyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-2-yl]methyl}thiourea, epi-N-Quinyl-N′-bis(3,5-trifluoromethyl)phenylthiourea
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥89.0%
90%
Formularz
lumps
grupa funkcyjna
amine
fluoro
thiourea
ciąg SMILES
COc1ccc2nccc([C@H](NC(=S)Nc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4CC5CCN4C[C@@H]5C=C)c2c1
InChI
1S/C29H28F6N4OS/c1-3-16-15-39-9-7-17(16)10-25(39)26(22-6-8-36-24-5-4-21(40-2)14-23(22)24)38-27(41)37-20-12-18(28(30,31)32)11-19(13-20)29(33,34)35/h3-6,8,11-14,16-17,25-26H,1,7,9-10,15H2,2H3,(H2,37,38,41)/t16-,17-,25-,26-/m0/s1
Klucz InChI
IQMKPBFOEWWDIQ-FRSFCCSCSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Stereoselective diaryl(nitro)butanone via enantioselective Michael addition of nitromethane to chalcones.
- Enantioselective β-amino acids via asymmetric Mannich reaction of malonates with aryl and alkyl imines.
- The synthesis of 3-indolylmethanamines by the reaction of indoles with imines via asymmetric Friedel-Crafts reaction.
- The enantioselective conjugate addition of active methylene compounds to enones to obtain the corresponding addition products.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?