Kluczowe dokumenty
857270
(+)-Cinchonine
85%
Synonim(y):
Cinchonine monohydrochloride dihydrate, NSC 6176
About This Item
Polecane produkty
Próba
85%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]23/D +228°, c = 0.5 in ethanol
mp
258-260 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCN(C[C@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Klucz InChI
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?