Merck
499617
Sigma-Aldrich
O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide
90%
Synonim(y):
O(9)-Allyl-N-9-anthracenylcinchonidinium bromide, O(9)-Allyl-N-9-anthracenylmethylcinchonidium bromide, O-Allyl-1-(anthracen-9-ylmethyl)cinchonidinium bromide, O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchoninium bromide, O-Allyl-N-[(9-anthracenyl)methyl]cinchonidium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H37BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
605.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
aktywność optyczna
[α]20/D −345±30°, c = 0.45 in chloroform
mp
170 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
[Br-].[H][C@@]12CC[N+](C[C@@H]1C=C)(Cc3c4ccccc4cc5ccccc35)[C@@]([H])(C2)[C@H](OCC=C)c6ccnc7ccccc67
InChI
1S/C37H37N2O.BrH/c1-3-21-40-37(33-17-19-38-35-16-10-9-15-32(33)35)36-23-27-18-20-39(36,24-26(27)4-2)25-34-30-13-7-5-11-28(30)22-29-12-6-8-14-31(29)34;/h3-17,19,22,26-27,36-37H,1-2,18,20-21,23-25H2;1H/q+1;/p-1/t26-,27-,36-,37+,39?;/m0./s1
Klucz InChI
QOWNPAUSLGATNL-JNKXQCINSA-M
Opis ogólny
O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide is a cinchona-based chiral phase-transfer catalyst (PTC) that can be used in asymmetric synthesis. It can be prepared from N-(9-anthracenylmethyl)cinchonindinium chloride.
Zastosowanie
O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide can catalyze the asymmetric alkylation of tert-butyl glycinate-benzophenone Schiff base with different arylmethyl bromides in a micellar medium.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric Alkylation of tert-Butyl Glycinate Schiff Base with Chiral Quaternary Ammonium Salt under Micellar Conditions.
Okino T and Takemoto Y.
Organic Letters, 3(10), 1515-1517 (2001)
Cinchona-based phase-transfer catalysts for asymmetric synthesis.
Jew SS and Park HG.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46, 7090-7103 (2009)
Preparation of O-Allyl-N-(9-Anthracenylmethyl) cinchonidinium Bromide as a Phase Transfer Catalyst for the Enantioselective Alkylation of Glycine Benzophenone Imine tert-Butyl Ester:(4S)-2-(Benzhydrylidenamino) pentanedioic Acid, 1-tert-Butyl Ester-5-Methyl Ester.
Corey EJ and Noe MC.
Organic Syntheses, 38-45 (2003)
Produkty
Asymmetric phase transfer catalysis using the Maruoka catalysts has proven to be an ideal method for the enantioselective preparation of natural and unnatural α-alkyl and α,α-dialkyl-α-amino acids from glycine derivati
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Asymetryczna kataliza przeniesienia fazy oferuje ekologiczne alternatywy syntetyczne z wykorzystaniem chiralnych organokatalizatorów.