Merck
690384
Sigma-Aldrich
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(8a,9S)-10,11-dihydro-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea
90%
Synonim(y):
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-{(S)[(2S,4S,5R)-5-ethyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-2-yl]-(6-methoxy-4-quinolinyl)methyl}thiourea, epi-N-Dihydroquinyl-N′-bis(3,5-trifluoromethyl)phenylthiourea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30F6N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥89.0% (HPLC)
90%
Postać
lumps
aktywność optyczna
[α]/D -107.0±5.0°, c = 1 in chloroform
grupa funkcyjna
amine
fluoro
thiourea
ciąg SMILES
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](NC(=S)Nc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C29H30F6N4OS/c1-3-16-15-39-9-7-17(16)10-25(39)26(22-6-8-36-24-5-4-21(40-2)14-23(22)24)38-27(41)37-20-12-18(28(30,31)32)11-19(13-20)29(33,34)35/h4-6,8,11-14,16-17,25-26H,3,7,9-10,15H2,1-2H3,(H2,37,38,41)/t16-,17-,25-,26-/m0/s1
Klucz InChI
KBYUJTLQXUVPQI-FRSFCCSCSA-N
Zastosowanie
Highly enantioselective conjugate addition of nitromethane to chalcones using bifunctional cinchona organocatalysts
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urea- and thiourea-substituted cinchona alkaloid derivatives as highly efficient bifunctional organocatalysts for the asymmetric addition of malonate to nitroalkenes: inversion of configuration at C9 dramatically improves catalyst performance.
Séamus H McCooey et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(39), 6367-6370 (2005-09-02)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.