341286
Anti-Farnesyl Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1:50)
Immunoblotting (not recommended; see comments)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Lin, H.P., et al. 1999. J. Gen. Virol.80, 91.
Aspbury, R.A., et al. 1998. Biochim Biophys Acta1392, 265.
Gromov, P.S., et al. 1996. Electrophoresis17, 1728.
Zhang, F.L. & Casey, P.J. 1996. Annu. Rev. Biochem.65, 241.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1