Kluczowe dokumenty
693316
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide
97%
Synonim(y):
(2S)-2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
147-152 °C
grupa funkcyjna
amide
amine
fluoro
phenyl
thiourea
ciąg SMILES
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H25F6N3OS/c1-21(2,3)18(19(33)32(4)13-14-8-6-5-7-9-14)31-20(34)30-17-11-15(22(24,25)26)10-16(12-17)23(27,28)29/h5-12,18H,13H2,1-4H3,(H2,30,31,34)/t18-/m1/s1
Klucz InChI
LTFFYVVCUVYZPE-GOSISDBHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Jacobsen's group have developed a range of chiral thioureas that are versatile, effective organocatalysts.