Merck
728357
Sigma-Aldrich
N-[(1R,2R)-2-(1-Piperidinyl)cyclohexyl]-N′-[4-(trifluoromethyl)phenyl]squaramide
95%
Synonim(y):
3-{[(1R,2R)-2-(1-Piperidinyl)cyclohexyl]amino}-4-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}-3-cyclobutene-1,2-dione, Rawal Squaramide Organocatalyst
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26F3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥94.5% (HPLC)
95%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -42.0±2.0°, c = 1 in DMSO
zanieczyszczenia
≤2.0% pyridine
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(NC2=C(N[C@@H]3CCCC[C@H]3N4CCCCC4)C(=O)C2=O)cc1
InChI
1S/C22H26F3N3O2/c23-22(24,25)14-8-10-15(11-9-14)26-18-19(21(30)20(18)29)27-16-6-2-3-7-17(16)28-12-4-1-5-13-28/h8-11,16-17,26-27H,1-7,12-13H2/t16-,17-/m1/s1
Klucz InChI
JRSCPJJNZMRAQS-IAGOWNOFSA-N
Zastosowanie
Może działać jako katalizator asymetrycznej tandemowej addycji aza-Michaela pomiędzy 1-nitrocykloheksenem i 4-metoksyaniliną, tworząc odpowiedni α-aryloamino-β-nitrocykloheksan w mieszaninie 35:65 trans/cis.
Catalyst for enantioselective Michael addition.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective aza-Michael addition of anilines to 1-nitro cyclohexene by intramolecular protonation.
Ghisu L, et al.
Tetrahedron Letters, 56(46), 6409-6412 (2015)
Squaramide-catalyzed enantioselective Michael addition of diphenyl phosphite to nitroalkenes.
Ye Zhu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(1), 153-156 (2009-12-02)