Merck
NISTRM8569
硝酸ナトリウム
NIST® RM 8569
別名:
チリ硝石
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NaNO3
CAS番号:
分子量:
84.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
同位体純度
 15N
 17O
 18O
メーカー/製品名
NIST®
mp
306 °C (dec.) (lit.)
フォーマット
mixture
SMILES記法
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8569:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)