Merck
NISTRM8574
L-グルタミン酸
NIST® RM 8574, USGS41
別名:
(S)-2-アミノペンタン二酸, Glu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1723801
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
crystals
メーカー/製品名
NIST®
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
興奮性アミノ酸系伝達物質で、グルタミン酸受容体(代謝型受容体、カイニン酸受容体、NMDA受容体、AMPA受容体)のあらゆるサブタイプのアゴニストです。
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon (13C), Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート