Merck
18562
Supelco
亜鉛標準液、ICP用
TraceCERT®, 1 g/L Zn in nitric acid (nominal concentration)
別名:
亜鉛 ICP 校正標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Zn in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
亜鉛ICP標準品は、誘導結合プラズマ(ICP)技術による元素分析に適した校正標準です。
アナリシスノート
高純度Zn金属、HNO3、水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Zn
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18562-BULK-F:
18562-100ML-BULK-F:
18562-100ML-F:4548173929170
18562-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of phosphorus and metals in human brain proteins after isolation by gel electrophoresis by laser ablation inductively coupled plasma source mass spectrometry.
Becker, J. Sabine, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 19.1, 149-152 (2004)
Benedicte Stavik et al.
Biochimica et biophysica acta, 1862(4), 670-678 (2016-01-31)
Neovascularization and hemorrhaging are evident in advanced atherosclerotic plaques due to hypoxic conditions, and mediate the accumulation of metabolic substrates, inflammatory cells, lipids, and other blood born factors inside the plaque. Tissue factor (TF) pathway inhibitor (TFPI) is mainly expressed