安全性情報
67902
Supelco
亜鉛スタンダード、IC用
TraceCERT®, 1000 mg/L Zn+2 in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L Zn+2 in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
0.1%以下の硝酸中の1,000 mg/LのZnは、
高純度金属Zn、HNO3 および水 で調製されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
67902-100ML-BULK:
67902-100ML:
67902-VAR:
67902-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)