グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
組成
KH2PO4, 15 g/L
NaCl, 2.5 g/L
Na2HPO4, 33.9 g/L
NH4Cl, 5 g/L
アプリケーション
food and beverages
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
M9最小塩類は、E. coliの培養に使用され、頻繁に文献参照される微生物増殖培地です。 この緩衝された最小微生物培地は、塩類と窒素しか含有されていないため、従来、必要に応じてグルコース、アミノ酸およびビタミンを補給します。
アプリケーション
M9 Minimal Salts 5xは以下の用途に使用されています:
- 選択寒天培地での硫酸塩還元菌の単離
- GMML最小培地でのファージ耐性DH10B細胞の増殖
- M9最小培地での細胞遊走アッセイ
特徴および利点
M9粉末は以下のものを提供します:
- 標準製剤
- 低予算で購入できる液体の代替品
調製ノート
1.蒸留水1 Lに56.4 gを溶解させます。
2.121℃で15分間オートクレーブします。
この簡便な5x濃縮液は貯蔵可能であり、必要に応じて希釈し1× M9最小塩類5Lを調製することができます。
M9最小培地の調製:
1.M9最小塩類の5×濃縮液200 mLを、滅菌水800 mLを用いて無菌操作で希釈します。必要に応じ、45~50℃に冷却します。
2.無菌1 Mブドウ糖20 mLおよび無菌1 M硫酸マグネシウム2 mLを無菌操作で添加し、M9最小培地1 Lを調製します。
3.必要に応じ、M9最小培地に無菌1 M塩化カルシウム0.1 mLを無菌操作で添加します。また、M9最小培地に対し適切なアミノ酸を補充することもできます。
2.121℃で15分間オートクレーブします。
この簡便な5x濃縮液は貯蔵可能であり、必要に応じて希釈し1× M9最小塩類5Lを調製することができます。
M9最小培地の調製:
1.M9最小塩類の5×濃縮液200 mLを、滅菌水800 mLを用いて無菌操作で希釈します。必要に応じ、45~50℃に冷却します。
2.無菌1 Mブドウ糖20 mLおよび無菌1 M硫酸マグネシウム2 mLを無菌操作で添加し、M9最小培地1 Lを調製します。
3.必要に応じ、M9最小培地に無菌1 M塩化カルシウム0.1 mLを無菌操作で添加します。また、M9最小培地に対し適切なアミノ酸を補充することもできます。
再構成
56.4 gの粉末を水1 Lに加えて攪拌することにより、5倍濃縮保存溶液を調整します。 121℃で15分間オートクレーブ滅菌します。 抗生物質などを添加する前に放冷します(必要に応じて)。
200 mLの5倍濃縮のM9保存溶液を800 mLの滅菌水に加えることにより、5倍濃縮のM9濃縮保存溶液を1倍濃縮のワーキング溶液に希釈します。 抗生物質などを添加する前に放冷します(必要に応じて)。
200 mLの5倍濃縮のM9保存溶液を800 mLの滅菌水に加えることにより、5倍濃縮のM9濃縮保存溶液を1倍濃縮のワーキング溶液に希釈します。 抗生物質などを添加する前に放冷します(必要に応じて)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6030-BULK:
M6030-1KG-PW:
M6030-1KG:4548174004128
M6030-VAR:
M6030-250G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of applied microbiology, 105(2), 585-590 (2008-03-28)
In this study, we have evaluated the impact of methodological approaches in the determination of biofilm formation by four clinical isolates of Escherichia coli in static assays. The assays were performed in microtitre plates with two minimal and two enriched
Intestinimonas butyriciproducens gen. nov., sp. nov., a butyrate-producing bacterium from the mouse intestine.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 63, 4606-4612 (2013)
Biochemistry, 47(21), 5823-5831 (2008-05-06)
Mycobacterium tuberculosis ( Mtb) produces a number of sulfur-containing metabolites that contribute to its pathogenesis and ability to survive in the host. These metabolites are products of the sulfate assimilation pathway. CysQ, a 3'-phosphoadenosine-5'-phosphatase, is considered an important regulator of
PloS one, 4(2), e4432-e4432 (2009-02-13)
Escherichia coli is capable of producing hydrogen under anaerobic growth conditions. Formate is converted to hydrogen in the fermenting cell by the formate hydrogenlyase enzyme system. The specific hydrogen yield from glucose was improved by the modification of transcriptional regulators
Nucleic acids research, 45(13), 8116-8127 (2017-06-14)
Balancing protein expression is critical when optimizing genetic systems. Typically, this requires library construction to vary the genetic parts controlling each gene, which can be expensive and time-consuming. Here, we develop sRNAs corresponding to 15nt 'target' sequences that can be