グレード
Molecular Biology
for molecular biology
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
フォーム
liquid
適合性
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
保管温度
room temp
詳細
M9最少培地は、E. coliの培養に使用される参照頻度の高い微生物増殖培地です。この緩衝最小微生物培地は塩類と窒素のみを含有しているため、従来、必要に応じてグルコース、アミノ酸およびビタミンが補給されています。
アプリケーション
M9最小塩、5Xは、クローン用大腸菌株の非選択的培養、DNAプラスミドの産生、および組換えたんぱく質の産生に適しています。適切な抗生物質を加えたときの選択的培養にも適しています。
クローン用大腸菌株の非選択的培養、DNAプラスミドの産生、および組換えたんぱく質の産生に適しています。適切な抗生物質を加えたときの選択的培養にも適しています。
特徴および利点
M9最小培地は、以下を提供します。
- フィルターを滅菌した、そのまま使用可能なフォーマット
- 便利なパッケージサイズ
- 標準フォーミュレーション
構成
15 g/L KH2PO4
64 g/L Na2HPO4 ⋅7H2O
2.5 g/L NaCl
5.0 g/L NH4Cl
64 g/L Na2HPO4 ⋅7H2O
2.5 g/L NaCl
5.0 g/L NH4Cl
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9956-500ML:4548173981260
M9956-VAR:
M9956PROC:
M9956-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification and characterization of a two-component sensor-kinase and response-regulator system (DcuS-DcuR) controlling gene expression in response to C4-dicarboxylates in Escherichia coli.
Golby P, et al.
Journal of Bacteriology, 181(4), 1238-1248 (1999)
Effect of culture conditions on microorganism identification by matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry.
Valentine N, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 71(1), 58-64 (2005)
Joshua W McCausland et al.
Nature communications, 12(1), 609-609 (2021-01-29)
The FtsZ protein is a central component of the bacterial cell division machinery. It polymerizes at mid-cell and recruits more than 30 proteins to assemble into a macromolecular complex to direct cell wall constriction. FtsZ polymers exhibit treadmilling dynamics, driving