同位体純度
2H
13C
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 - 651.2 °F
引火点(℃)
98 - 344 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8539:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
NISTRM8539 | 4061834196792 |