Merck
NISTRM8557
硫酸バリウム
NIST® RM 8557
別名:
バライト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaSO4
CAS番号:
分子量:
233.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
同位体純度
 18O
 34S
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Analyte : Sulfur (34S), Oxygen (18O)
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8557:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)