Merck
NIST8554
硫化銀
NIST®SRM®
別名:
Silver sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2S
CAS番号:
分子量:
247.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
同位体純度
 34S
フォーム
powder
包装
pkg of 0.5 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
845 °C (lit.)
密度
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChI Key
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Reference Material (RM) is an international measurement standard that defines the Vienna Cañon Diablo Troilite (VCDT) scale for relative differences in sulfur (S) isotope-number ratios.
SRM 8554_cert SRM 8554_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur -34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
NIST8554:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)