安全性情報
IRMM618
Rubidium-87Rb 溶液
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
同位体純度
 87Rb
メーカー/製品名
JRC
濃度
0.5 M in nitric acid
アプリケーション
general analytical
フォーマット
single component solution
保管温度
10-30°C
関連するカテゴリー
詳細
Isotope abundance ratio
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM618
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)