Merck
603147
Sigma-Aldrich
水-18O
80 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H218O
CAS番号:
分子量:
20.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
詳細
Normalized with respect to hydrogen
同位体純度
80 atom % 18O
分子量
19.62 g/mol
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
603147-BULK:
603147-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)