Merck
332089
Sigma-Aldrich
水-18O
10 atom % 18O
別名:
18O Water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H218O
CAS番号:
分子量:
20.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
詳細
Normalized with respect to hydrogen
品質水準
同位体純度
10 atom % 18O
フォーム
liquid
分子量
18.22 by atom % calculation (10 atom % 18O)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
332089-BULK:
332089-VAR:
332089-5G:
332089-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
資料
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)