Merck
795909
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide-18O solution
20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na18OH
分子量:
42.00
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solution
濃度
20% in H218O
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Na][18OH]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+2
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-NLQOEHMXSA-M
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
795909-VAR:
795909-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)