Merck
731994
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-diethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)2NC2D5
分子量:
138.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
InChI Key
AKNUHUCEWALCOI-ZBJDZAJPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
255.2 °F
引火点(℃)
124 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
731994-VAR:
731994-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)