Merck
609889
Sigma-Aldrich
メタノール-18O
95 atom % 18O
別名:
メチルアルコール-18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH318OH
CAS番号:
分子量:
34.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
95 atom % 18O
アッセイ
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[18OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+2
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-HQMMCQRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609889-1G:4548173293028
609889-BULK:
609889-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5