Merck
775355
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
別名:
Methyl alcohol-17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH317OH
分子量:
33.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
同位体純度
80 atom % 17O
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
65.4 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
775355-BULK:
775355-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)