同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
密度
0.840 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)