About This Item
化学式:
CD2HOH
CAS番号:
分子量:
34.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
屈折率
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
密度
0.840 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486884-5G-PW:
486884-BULK:
486884-5G:4548173160870
486884-VAR:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
486884-5G | 4061838047946 |