Merck
600016
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-13C,d3-benzyl-α-13C,α,α-d2 bromide
98 atom % D, 99 atom % 13C
別名:
1-Bromoethyl-3-methoxy-13C,d3-benzene-α-13C,α,α-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C6D5H4BrO
CAS番号:
分子量:
208.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
152 °C (lit.)
密度
1.486 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3,6+1D2
InChI Key
ZKSOJQDNSNJIQW-KJVVDLQLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
600016-BULK:
600016-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)