Merck
603775
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl13CH213CH213CH2Br
CAS番号:
分子量:
160.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
144-145 °C (lit.)
密度
1.622 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
MFESCIUQSIBMSM-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>284.0 °F
引火点(℃)
> 140 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603775-VAR:
603775-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)