Merck
606006
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-2,3-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
別名:
L-Lactic acid-2,3-13C2 sodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(OH)CO2Na
CAS番号:
分子量:
114.05
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
詳細
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
濃度
45-55 % (w/w) in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13CH](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-AWQJXPNKSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
606006-BULK:
606006-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)