Merck
660817
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-13C3 solution
endotoxin tested, 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
L-Lactic acid-13C3 sodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(OH)13CO2Na
CAS番号:
分子量:
115.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
詳細
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
濃度
45-55 % (w/w) in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-USULVYIHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。