アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
光学純度
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
特徴
chiral
不純物
≤1% water
mp
163-165 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-乳酸ナトリウムは、L-乳酸のナトリウム塩であり、さまざまなキラル化合物の調製のための有機合成におけるキラルビルディングブロックとして広く使用されています。また、合成化学用途では穏やかな還元剤としても使用できます。
アプリケーション
L-乳酸ナトリウムは以下に使用できます:
- D-グルコン酸カルシウムの溶解のための試薬として。
- Sn含有ケイ酸塩触媒の合成における結晶化剤として。
- キラルピロリジン中間体を調製するためのキラルビルディングブロックとして。この中間体は、キラルピロリジニウムイオン性液体を合成するためにさらに使用されます。
- CuOのCuナノロッドへの選択的還元における穏やかな還元剤として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71718-VAR:
71718-10G:
71718-50G:
71718-BULK:
71718-INTR:
71718-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical evaluation of sodium bicarbonate, sodium L-lactate, and sodium acetate for the treatment of acidosis in diarrheic calves.
Kasari TR
Journal of the American Veterinary Medical Association, 187(4), 392-397 (1985)
Jian-Hua Mao et al.
Microbiome, 8(1), 53-53 (2020-04-18)
Recent evidence has linked the gut microbiome to host behavior via the gut-brain axis [1-3]; however, the underlying mechanisms remain unexplored. Here, we determined the links between host genetics, the gut microbiome and memory using the genetically defined Collaborative Cross
Michael G Tordoff et al.
Chemical senses, 39(6), 515-528 (2014-05-23)
Genetic ablation of calcium homeostasis modulator 1 (CALHM1), which releases adenosine triphosphate from Type 2 taste cells, severely compromises the behavioral and electrophysiological responses to tastes detected by G protein-coupled receptors, such as sweet and bitter. However, the contribution of
Lucy Liu et al.
Cell metabolism, 26(5), 719-737 (2017-10-03)
Elevated reactive oxygen species (ROS) induce the formation of lipids in neurons that are transferred to glia, where they form lipid droplets (LDs). We show that glial and neuronal monocarboxylate transporters (MCTs), fatty acid transport proteins (FATPs), and apolipoproteins are
Helena Lind et al.
International journal of microbiology, 2010, 430873-430873 (2011-02-19)
Dairy propionibacteria are widely used in starter cultures for Swiss type cheese. These bacteria can ferment glucose, lactic acid, and glycerol into propionic acid, acetic acid, and carbon dioxide. This research examined the antifungal effect of dairy propionibacteria when glycerol