Merck
687871
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-13C16
endotoxin tested, 99 atom % 13C
別名:
パルミチン酸-13C16 カリウム塩, ヘキサデカン酸-13C16 カリウム塩, ヘキサデカン酸カリウム-13C16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)1413CO2K
CAS番号:
分子量:
310.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
powder
mp
285 °C (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+16
SMILES記法
[K+].[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1;
InChI Key
MQOCIYICOGDBSG-SJIUKAAASA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
687871-VAR:
687871-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)